Learn More
Hoefer™ Kämme für die submarine Elektrophoreseeinheit HE 99X Max
Rückenlose Kämme für den Einsatz mit dem Hoefer HE99 Submarine-Gerät für Elektrophorese X Max
Marke: Hoefer™ HE91A-P-1.5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Benötigt : Der Kammrücken muss separat bestellt werden (siehe Bestelltabelle)
Beschreibung
Kämme können austauschbar mit einem einzelnen Kammrücken verwendet werden.
Spezifikation
0.5 cm | |
Rückenloser Präparativer Kamm | |
885/72.5 μL |
HE99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit | |
0.15 cm | |
11.3/1 cm |