Learn More
Hoefer™ Kämme für SE 250, SE 260 oder miniVE vertikale Elektrophoreseeinheiten
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
Marke: Hoefer™ SE211A-15-1.5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
- Leicht
- Praktisch unzerbrechlich
Spezifikation
SE 250, SE 260, MiniVE™ vertikales Elektrophoresesystem | |
PTFE | |
0.05 in. | |
4,4 μl/mm | |
0.51 in. |
Kamm | |
15 | |
0.15 cm | |
0.29 cm | |
1.3 cm |