Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) Kämme für vertikale Elektrophoreseeinheiten der Serie SE 600 oder SE 400
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
Marke: Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) SE511-12-1.0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Leicht
- Praktisch unzerbrechlich
- Werden mit einem befestigten Standardrücken geliefert, der zu maximale Well-Tiefen von 25 mm führt. Eine Ausnahme besteht für die präparativen Kämme (28-Well-Kämme), die zu Well-Tiefen von 15 mm führen.
- Verstellbarer Kammrücken (separat erhältlich, unten) wandelt 25 mm tiefe Kämme in 10 oder 15 mm Kämme um
Spezifikation
2.5 cm | |
Kamm | |
12 | |
7.7μL/ mm |
Vertikales Elektrophoresesystem der Serien SE 600, SE 400 | |
PTFE | |
0.1 cm | |
0.76 cm |