Learn More
Hoefer™ Gel-Gießvorrichtungen für vertikale Mini-Elektrophoresesysteme
Beschreibung
SE245 Zwei-Gel-Gießvorrichtung
- Für die Verwendung mit SE250, SE260 und MiniVE vertikalen Elektrophoresesystemen
- Geeignet für die Einzelaufkonzentration und Gradienten-Gele
- Die SE235 4-Gel-Gießvorrichtung ist für SE260 und MiniVE Elektrophoresesysteme vorgesehen
- Die SE175 4-Gel-Gießvorrichtung und die SE215 10-Gel-Gießvorrichtung sind für das SE250 Elektrophoresesystem vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 250 Elektrophoresesystem |
| Typ | Gel-Gießvorrichtung |
| Enthält | Gießkörper mit Dichtung, Frontplatte mit Einlassanschluss, rechteckige 10 x 8 cm-Glasplatten, 10 x 8 cm große gekerbte Aluminiumoxidplatten, Federklemmen, Wachspapier, platzsparende Platte, Füllblätter aus Polycarbonat, Kappe aus schwarzem Vinyl, Füllstop |
| Anzahl Gele | 4 bis 10 |