Learn More
Hoefer™ Gelgießzubehör für HE 99X Max Submarine-Einheiten: Gießtabletts
Für den Einsatz mit Hoefer HE 99Submarine-Geräten für Elektrophorese X Max
Marke: Hoefer™ HE95X-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die Gießtabletts können mit Lauftabletts für klebebandbandfreies Gießen kombiniert werden—Lieferung enthält Schaumstoffdichtungen
Spezifikation
20 x 15 cm (7.8 x 5.9 in) | |
Gussträger | |
20 cm |
HE99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit | |
Schaumdichtung | |
15 cm |