Learn More
Hoefer™ GEL CASTING TRAY 25 X 30 CM
Zur Verwendung mit SUB25 und SUB25C Submarine Gelelektrophoresegeräten
Marke: Hoefer™ SUB25-UT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- 25 x 30 cm
- Gießsperren
Spezifikation
Gelgussträger | |
SUB25 Maxi-Plus-Einheit | |
25 x 30 cm |