Learn More
Hoefer™ Maxi-Plus und Maxi-Plus Submarine Gelelektrophoreseeinheiten
Artikelnummer. 12666203
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch) Gel:
7.8 Zoll
9.8 Zoll
11,8 in.
Breite (angloamerikanisch) Gel:
7.8 Zoll
9,8 in.
11.8 in.
Luftfeuchtigkeitsbereich:
80%
Bis 80 %
Probengröße:
160
624
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Gel Breite (angloamerikanisch) Gel Luftfeuchtigkeitsbereich Probengröße unitSize
12666203 9.8 Zoll 11.8 in. 80% 624 1 Stück
12665766 7.8 Zoll 7.8 Zoll Bis 80 % 160 1 Stück
12665786 11,8 in. 9,8 in. Bis 80 % 624 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12666203 Lieferant Hoefer™ Lieferanten-Nr. SUB25
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ideal geeignet für hochauflösende analytische und präparative Studien von Nukleinsäuren
  • Großes Format, ideal für hochauflösende Verfahren
  • Mehrkanalpipetten-kompatible Kämme
  • Farbcodierte und höhenverstellbare Kämme
  • Anschlüsse für Pufferumwälzung
  • Farbige Ladestreifen
  • UV-transparentes Running-Tablett
  • Seitliche Griffe für sicheren, einfachen Transport
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 61010-1, CE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäureanalyse
Typ Maxi Plus Standard-Submarine-Gelelektrophoreseeinheit
Gelabmessungen 25 x 30 cm
Luftfeuchtigkeitsbereich 80%
Enthält Pufferkammereinheit, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Running-Tablett mit gegossener Dichtung, 1 mm dick, 16-Well Kämme, farbige Beladungsstreifen, Zirkulationsanschlüsse für Puffer
Probengröße 624
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) 113 °F
Maximale Temperatur (metrisch) 45 °C
Abmessungen (L x B) 56 x 35cm (22.04 x 13.77 in.)
Länge (angloamerikanisch) 22.04 in.
Länge (angloamerikanisch) Gel 9.8 Zoll
Länge (metrisch) 56 cm
Länge (metrisch) Gel 25 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 11.8 in.
Breite (metrisch) Gel 30 cm
Spannung 1000 V
Wirkleistung 500 w
Stromstärke 500 mA