Learn More
Hoefer™ Ersatzteile für HE 33 -Elektrophorese-Gerät: Pufferkammernbaugruppe
Für den Einsatz mit HE33 Elektrophoresegeräten
Marke: Hoefer™ HE30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
Beschreibung
- Pufferkammernbaugruppe
Spezifikation
HE33 Mini-Submarine-Einheit | |
Pufferkammernbaugruppe | |
Pufferkammer (Basis) mit Füßen, Platinelektrodendrähten und Bananenstecker |