Learn More
Hoefer™ Ersatzteile für die submarine Elektrophoreseeinheit HE 99X Max
Diverse Ersatzteile für Submarine-Elektrophoresegerät
Marke:  Hoefer™ HE90X
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11579543
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Ersatzteile
  • Pufferkammer-Baugruppe (mit 4 Nivellierfüßen, 2 Bananensteckern mit Unterlegscheiben aus Nickel und Nylon sowie 2 Platindraht-Elektrodenstreifen)
  • Deckelbaugruppe (mit Deckel, roten und schwarzen Hochspannungskabeln und zwei Deckelsteckern)
Spezifikation
Spezifikation
HE99X Max Submarine Elektrophoreseeinheit
Pufferkammernbaugruppe
4 Nivellierfüßen, 2 Bananensteckern mit Unterlegscheiben aus Nickel und Nylon sowie 2 Platindraht-Elektrodenstreifen