Learn More
Hoefer™ Ersatzteile für die submarine Elektrophoreseeinheit HE 99X Max
Diverse Ersatzteile für Submarine-Elektrophoresegerät
303.00 € - 394.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | HE99X Max Submarine Elektrophoreseeinheit |
---|
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11569563
|
Hoefer™
HE96X |
Deckel-Baugruppe | Deckel, rote und schwarze Hochspannungskabel und zwei Deckelsteckern |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11579543
|
Hoefer™
HE90X |
Pufferkammernbaugruppe | 4 Nivellierfüßen, 2 Bananensteckern mit Unterlegscheiben aus Nickel und Nylon sowie 2 Platindraht-Elektrodenstreifen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Ersatzteile
- Pufferkammer-Baugruppe (mit 4 Nivellierfüßen, 2 Bananensteckern mit Unterlegscheiben aus Nickel und Nylon sowie 2 Platindraht-Elektrodenstreifen)
- Deckelbaugruppe (mit Deckel, roten und schwarzen Hochspannungskabeln und zwei Deckelsteckern)
Spezifikation
HE99X Max Submarine Elektrophoreseeinheit |