Learn More
Hoefer™ Ersatzteile für die submarine Elektrophoreseeinheit HE 99X Max
Diverse Ersatzteile für Submarine-Elektrophoresegerät
Marke: Hoefer™ HE96X
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Ersatzteile
- Pufferkammer-Baugruppe (mit 4 Nivellierfüßen, 2 Bananensteckern mit Unterlegscheiben aus Nickel und Nylon sowie 2 Platindraht-Elektrodenstreifen)
- Deckelbaugruppe (mit Deckel, roten und schwarzen Hochspannungskabeln und zwei Deckelsteckern)
Spezifikation
HE99X Max Submarine Electrophoresis Unit | |
Deckel-Baugruppe | |
Deckel, rote und schwarze Hochspannungskabel und zwei Deckelsteckern |