Learn More
Hoefer™ SE 900 Großformatiges vertikales Elektrophoresesystem
Click to view available options
Enthält:
Trenntank, Schlauch-Kit, Deckel mit Hochspannungskabeln, mehrere Gelrollen, internes PAGE-Gestell, Glaskassetten mit Scharnieren
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
- Pufferkammer mit Pumpen, Sicherheitsdeckel mit Leitungen, Gelgestell, 10 ft.-Schläuche, zwei Anschlusspaare für Umluftbad, Ablassanschluss, sieben Schlauchklammern, Geldichtung, Wonder Wedge-Plattentrenner
- Herst.- Nr. SE900-1.0 umfasst auch: Mehrfachgießvorrichtung mit Frontplattenanschluss, sechs rote Federklemmen, zwei Rändelschrauben, zehn Teilerplatten, Einfüllstopfen, Kassettenrohlinge, Geldichtung, sechs Glasscharnier-Kassetten
- Durchlauf von 1-6 Gelen
- Verwendet klappbare Kassetten für Komfort und gerade Farbstofffronten
- Einfach zu verwenden — keine Klammern, keine losen Teile, Bodenablassanschluss
- Verwendet eine interne Pumpe für die gleichmäßige Temperaturverteilung
- Kompatibel mit Umlaufkühler für aktive Kühlung
Zertifizierungen
UL61010-1, CSAC22.2 Nr. 61010-1, EN61010-1:2001, CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2, CE |
| Typ | Vertical Electrophoresis System |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Bis 80 % |
| Enthält | Trenntank, Schlauch-Kit, Deckel mit Hochspannungskabeln, mehrere Gelrollen, internes PAGE-Gestell, Glaskassetten mit Scharnieren |
| Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 113 °F |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 45 °C |
| Lagerungstemperatur (metrisch) | 15°bis 30 °C |
| Breite (angloamerikanisch) | 16.92 Zoll |
| Breite (angloamerikanisch) Gel | 9,84 in. |
| Breite (metrisch) | 43 cm |
| Mehr anzeigen |