Learn More
Hoefer™ SE660 zweifach gekühlte vertikale Einheit, hoch, Standard
Das größere vertikale Format bietet Platz für 24 cm-Gele für eine höhere Auflösung
Marke:  Hoefer™ SE660-15-1.5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.00000kg
Artikelnummer. 12845836
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Doppelt gekühlt
Spezifikation
Spezifikation
EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Bis 80 %
45 °C
14 cm