Learn More
Alfa Aesar™ Holmiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO)
Marke: Alfa Aesar™ 010211.FI
Weitere Details : CAS : 7440-60-0 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge | 50 x 50 mm |
---|
Beschreibung
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Chemische Identifikatoren
7440-60-0 | |
164.93 | |
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N | |
23988 | |
holmium |
Ho | |
MFCD00011049 | |
atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym | |
CHEBI:49648 | |
[Ho] |
Spezifikation
Holmium foil | |
50 x 50 mm | |
7440-60-0 | |
Ho | |
atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym | |
[Ho] | |
Odorless | |
Mylar unter Argonatmosphäre | |
CHEBI:49648 | |
99.9% |
≈5.5g/25x25mm | |
1.0mm (0.04 in.) thick | |
(REO) | |
MFCD00011049 | |
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N | |
holmium | |
164.93 | |
23988 | |
Folie |