Learn More
Alfa Aesar™ Holmium(III)chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO)
Marke: Alfa Aesar™ 011276.09
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge | 10g |
---|
Chemische Identifikatoren
MFCD00011051 |
Spezifikation
Holmium(III) chloride hydrate | |
MFCD00011051 | |
Soluble in water. | |
Kristalline Aggregate | |
Reacton™ | |
718°C |
(REO) | |
14,4727 | |
271.29 (Anhydrous) | |
99.99% | |
Hygroscopic | |
10g |