Learn More
Holmium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11324118
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13760-78-6
F3Ho
221.93
MFCD00016142
FDIFPFNHNADKFC-UHFFFAOYSA-K
holmium(3+) trifluoride
[F-].[F-].[F-].[Ho+3]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13760-78-6
F3Ho
221.93
MFCD00016142
FDIFPFNHNADKFC-UHFFFAOYSA-K
holmium(3+) trifluoride
[F-].[F-].[F-].[Ho+3]
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Holmium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1143°C
Dichte 7.6
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
UN-Nummer UN3288
Empfindlichkeit Hygroscopic
Relative Dichte 7.6
Formelmasse 221.93
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Stückchen, 3 – 6 mm