Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Homogenisator HO 4/A
Mechanisches Zerkleinern von Proben mit Flügelmessern bei sehr hoher Geschwindigkeit, trocken oder in Suspension. Edmund Bühler GmbH™ Homogenisator HO 4/A eignet sich gut für fettige, feuchte, faserige, spröde oder harte Substanzen mit einer maximalen Mohshärte von 5.
Marke:  Edmund Bühler GmbH™ 3301000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10122721
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Drehzahlbereich: 1.500 bis 35.000 U/min, stufenlos einstellbar
  • Zeitschaltuhr Einstellbar zwischen 0 und 100 Sekunden, Minuten oder Stunden/kontinuierlich
  • Nimmt Duran Glasprobengefäße von 10 bis 150 ml auf
  • Kühlt mit Trockeneis oder Kühlwasser durch den Schutzbecher
  • Zerkleinert Proben mit einer Mohshärte bis 5
  • Enthält einen Schutzbecher mit Sicherheitsverschluss, 2 Gabelschlüssel zum Befestigen des Zubehörs.
Spezifikation
Spezifikation
Gerät Homogenisator
Edelstahl
Vierflügelmesser
10 - 150 ml
Mechanisch zerkleinerte Proben