Learn More
o-Carboxyphenylsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778757
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
703-59-3
C9H6O3
162.14
MFCD00006894
AKHSBAVQPIRVAG-UHFFFAOYSA-N
homophthalic anhydride, 1,3-isochromandione, isochroman-1,3-dione, 1h-2-benzopyran-1,3 4h-dione, homophthalic acid anhydride, 4h-2-benzopyran-1,3-dione, 1h-isochromene-1,3 4h-dione, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran-1,3-dione, 4h-benzo c pyran-1,3-dione, homophthalic anhydride 2-carboxyphenylacetic anhydride
12801
4H-Isochromen-1,3-Dion
C1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O
703-59-3
C9H6O3
162.14
MFCD00006894
AKHSBAVQPIRVAG-UHFFFAOYSA-N
homophthalic anhydride, 1,3-isochromandione, isochroman-1,3-dione, 1h-2-benzopyran-1,3 4h-dione, homophthalic acid anhydride, 4h-2-benzopyran-1,3-dione, 1h-isochromene-1,3 4h-dione, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran-1,3-dione, 4h-benzo c pyran-1,3-dione, homophthalic anhydride 2-carboxyphenylacetic anhydride
12801
4H-Isochromen-1,3-Dion
C1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Homophthalic anhydride
Schmelzpunkt 140.0°C to 144.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 17, 489
Fieser 11,254
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Homophthalic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.