Learn More
Homosibutraminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30404133
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30404133 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404133 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH45923010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homosibutramine Hydrochloride
CAS 2512216-67-8
Summenformel C18H28ClN . (HCl)
Menge 10 mg
Synonym 1-(4-Chlorophenyl)-N-ethyl-N-methyl-α-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C18H28ClN.ClH/c1-5-20(4)17(13-14(2)3)18(11-6-12-18)15-7-9-16(19)10-8-15;/h7-10,14,17H,5-6,11-13H2,1-4H3;1H
SMILES CCN(C(C1(C2=CC=C(Cl)C=C2)CCC1)CC(C)C)C.Cl
IUPAC-Name 1-(1-(4-Chlorphenyl)cyclobutyl)-N-ethyl-N,3-dimethylbutan-1-aminhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 330.33
Formelmasse 329.65