Learn More
Homotaurin-d6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Homotaurine-d6 |
| CAS | 1131576-06-1 |
| Summenformel | C3 D6 H3 N O3 S |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 3-Aminopropane-d6-sulfonic acid, Homotaurine-d6, 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid-1,1,2,2,3,3-d6, Tramiprosate-d6, Tramiprosate-D6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-Amino-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropan-1-sulfonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 145.2104 |
| Formelmasse | 145.068 |