Learn More
Sperian™ Honeywell™ A800 Serie Klare Antibeschlag-Schutzbrille
Beschreibung
- Das schlanke Profil passt optimal für kleinere Gesichter.
- Das sportliche Design sorgt für eine modische Passform.
- Abriebfeste Gläser aus 9-basigem Polycarbonat
- Bietet ein 180 ° verzerrungsfreies Sichtfeld.
- Die Bügel haben weiche, gepolsterte Einsätze für zusätzliche Federung.
- Der weiche Nasenbügel passt sich verschiedenen Nasenstegformen an.
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Rahmenfarbe | klar |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Lens Material | Polycarbonat |