Learn More
Sperian™ Honeywell™ Rd40-Filter aus Aluminium
Click to view available options
:
Honeywell™ Rd40-Filter aus Aluminium; Material: Aluminium-Gehäuse
Beschreibung
- A2B2E2K1 NO P3 Standard
- Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln
- Das Gehäuse aus Aluminium bietet optimale Beständigkeit
- Rd40-Anschlüsse in einer Vielzahl von Kopfteilen
- Geringer Atmungswiderstand
- Angepasstes Design, für ein freies Sichtfeld
- Sicherheitsabdeckung für die Aufbewahrung von Filtern für bis zu sechs Monate
Spezifikation
Spezifikation
Kartuschentyp | Filter |
Zertifizierung/Konformität | EG Konformitätserklärung – EG Kategorie PSA – 3, Qualitätssicherung – ISO 9001/2000, EG-Zertifikat Nummer – 0070-003-079-06-98-0042, EG-Bescheinigung – EG-Bescheinigung, EG-Bescheinigungsnummer – 0070-003-079-06-98-0042 |
Material | Aluminium-Gehäuse |
Produkttyp | Aluminium-Filter |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Atemschutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt unter 65° C, anorganische Gase und Dämpfe, feste und flüssige Partikel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Maske |