Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Elano S3 Halbschuhe
137.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, CI- und SRC-zertifiziert |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Fußbettmaterial | Leder |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den professionellen Einsatz wie Armee – Verteidigung, Fischerei, Textilindustrie, Transport |
Material | Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15221044
|
Honeywell™
6543015-42/7 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15241044
|
Honeywell™
6543015-44/7 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15231044
|
Honeywell™
6543015-43/7 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15251044
|
Honeywell™
6543015-45/7 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, CI- und SRC-zertifiziert | |
Leder | |
Leder | |
Polyurethan, doppelt verdichtet | |
Wasserdicht | |
Slipper |
Schwarz | |
Für den professionellen Einsatz wie Armee – Verteidigung, Fischerei, Textilindustrie, Transport | |
Perforierte Ledereinlegesohle, stichgeschützte Mittelsohle, schützt 100 % der Fußoberfläche | |
Slipper | |
Ja |