Learn More
Sperian™ Honeywell™ Rahmen Augen- und Gesichtsschutzbrille
Beschreibung
- Praktisch gewichtsloses Gefühl
- Einstellbare, abbrechbare Flexicord™-Halterung
- Klare Gläser aus Polycarbonat mit Antikratz-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/2000, EG1131 |
| Linsenbeschichtung | Kratzfest |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Augen- und Gesichtsschutzbrille |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Verwendung und Stoßschutz (45 m/s) Mechanische Arbeit: Schleifen, Drehen, Fräsen, Schutz vor elektrischen Lichtbögen (100 % UV-Schutz) |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Nylon |