Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ 740-ermatril™ Handschuhe
Beschreibung
- AQL<0.65, frei von Naturlatex und beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Virenresistent nach ASTM 1671:2007
- Einweg-Schutzhandschuh mit hervorragender Berührungsempfindlichkeit
- Überragender Komfort
- Erhöhte Zugfestigkeit
- Aufgeraute Fingerspitzen für besseren Halt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | IFA 981069 |
| Beschreibung | Einweghandschuhe aus Nitril, puderfrei |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 7 |
| Dicke (metrisch) | 0,11 cm |
| Farbe der Handschuhstulpe | Blau |
| Mehr anzeigen |