Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Butoject™ 898 Handschuhe
Click to view available options
dimSize: 11
Beschreibung
- AQL < 0.65 hervorragende geringe Degradation, hergestellt von Vulkoject process gastight (erfüllt die NATO-Anforderungen)
- Durch den lockeren Sitz können Handschuhe darunter getragen werden
- Kann nach einer Kontamination mit bestimmten Chemikalien nach einem speziellen Reinigungsprozess wiederverwendet werden (bitte wenden Sie sich an KCL Laboratories)
- Kann mit chemischer Schutzkleidung kombiniert werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 951037 |
Farbe | Schwarz |
Material | Butyl |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 11 |
Dicke (metrisch) | 0,7 cm |
Auskleidung | Schwerchemikalien |
Länge (metrisch) | 340-360 cm |