Learn More
Sperian™ Honeywell™ Latex-freier Atemschutz, Formschale
Beschreibung
- Starre Schale, sodass die Form auch in feuchten und schweren Umgebungen erhalten bleibt
- Hyopallergene Flanschdichtung mit Absorptionseigenschaften
- Vorgeformter und farbiger Nasenbügel spart Zeit
- Großes internes Volumen für einfache Kommunikation und Atmung
- Zwei elastische Riemen, ultra-flexibel und widerstandsfähig, außerhalb des Filterbereichs geheftet
- Ohne Latex, Silikon und PVC
- Schutz und Akzeptanz des Benutzers ist bei längerem Gebrauch gewährleistet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 149:2001 + A1:2009, ISO 9001/2000, EG |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | FFP1 |
| Produkttyp | Atemschutz |
| Größe | M |
| Mit Ausatemventil | Nein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Textil-, Bau-, Eisen- und Stahlbranche usw. |
| Latexfrei | Ja |
| Modell | 5110 M/L Atemschutzmaske |
| Menge | 20/Packung |
| Mehr anzeigen |