Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Plug ESD S1P Schuhe
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/2000, Klasse 2, EC-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S1P SRC, EN 61340-4-3:2001 |
| Verschlusstyp | Klettbandstreifen |
| Fußbettmaterial | Polyurethan mit doppelter Dichte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Mikroelektronik, Halbleiter und gedruckte Schaltungen |
| Material | Leder |
| Größe | 39 |
| Sohleneigenschaften | Gewährleistet einfache Arbeit und Flexibilität, absorbiert Stöße und schützt vor Temperaturänderungen. |
| Sohlenmaterial | Polyurethan mit doppelter Dichte |
| Modell | Stecker |
| Beständig gegen | Gegen Säuren und Laugen, Wasser, Abrieb, Abrutschen |
| Mehr anzeigen |