Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Pro'Clean S2 Schuhe
82.30 € - 88.05 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345: 2011, SRC Certified |
---|---|
Farbe | White |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | For professional use such as catering, industrial cleaning, laboratory, medical and pharmaceutical |
Material | Microfiber |
Sohleneigenschaften | Removable, anti-static insole |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15239503
|
Honeywell™
6246127-36/7 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15229503
|
Honeywell™
6246127-35/7 |
35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15249503
|
Honeywell™
6246127-38/7 |
38 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15289503
|
Honeywell™
6246127-41/7 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15269503
|
Honeywell™
6246127-39/7 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15219513
|
Honeywell™
6246127-44/7 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
EN ISO 20345: 2011, SRC Certified | |
For professional use such as catering, industrial cleaning, laboratory, medical and pharmaceutical | |
Removable, anti-static insole | |
Spacium non-metallic | |
Yes |
White | |
Microfiber | |
Double density Polyurethane | |
Abrasion, fuel oil and grease | |
Shoes |