Learn More
Honokiol, TRC
Artikelnummer. 30390316
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30390316 25 mg
30395663 50 mg
30407456 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30390316 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH66956025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35354-74-6
Summenformel C18 H18 O2
Molekulargewicht (g/mol) 266.33
Synonym 3',5-Di-2-propen-1-yl-[1,1'-biphenyl]-2,4'-diol, [1,1'-Biphenyl]-2,4'-diol, 3',5-di-2-propenyl- (9CI), 3',5-Diallyl-2,4'-biphenyldiol, Honokiol, NSC 293100
IUPAC-Name 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
SMILES Oc1ccc(cc1CC=C)c2cc(CC=C)ccc2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Honokiol
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Formelmasse 266.1307