Learn More
Hordenin-d6, TRC
Artikelnummer. 30393475
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393475 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30393475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH6696025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hordenine-d6
CAS 1346598-66-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10H9D6NO
Menge 5 mg
Synonym Hordenine D6
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(CCc1ccc(O)cc1)C([2H])([2H])[2H]
Molekulargewicht (g/mol) 171.27
Formelmasse 171.153
Reinheit (%) >95