Learn More
Carbolite™ Horizontaler Spaltrohrofen
Flexibel und enthält freistrahlende Drahtelemente, die in die Isolierung des Ofengehäuses eingebettet sind.
Marke:  Carbolite™ HST120200-230SN+&02-3216P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12059099
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Besteht aus einem Ofenkörper, der ausklappbar ist und auf seiner Länge in zwei Hälften geteilt ist
  • Einfacherer Austausch von Arbeitsröhrchen
  • Ermöglicht die Verwendung des Ofens mit Reaktoren oder Arbeitsrohren, bei denen das Einführen von Endflanschen in einen nicht geteilten Ofen schwierig wäre
  • Horizontale Konfiguration
Spezifikation
Spezifikation
Aufheizzeit: 45 min
Typ des Thermoelements: N
B x H: 350 x 350 mm
26 kg
1100°bis 1200 °C
1000 w
Außenabmessungen: 410 mm
Halteleistung: 800 W