Learn More
Buerkle™ Bürkle™ 90°-Schlauchwinkel
Mit Hutmutter, Innengewinde und Reduzierdüse.
Marke: Buerkle™ 8548-0030
7.18 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03550kg
Beschreibung
- Abgewinkelt um 90°
- Hergestellt aus Polypropylen
Spezifikation
Winkelhalterung | |
11 mm | |
Kugelventil, M42 x 3 mm Schlauch | |
M42 x 3 | |
Hutmutter, Innengewinde, Reduzierdüse |
EU-Lebensmittel | |
Polypropylen | |
20 pro Skala | |
25 mm | |
Weiß |