Learn More
Buerkle™ Schlauchwinkel mit Überwurfmutter
Abgewinkelt um 90 °, mit Hutmutter.
5.05 € - 7.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Röhrchenverbiegung |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Enthält | FTG Mutter |
Material (Dichtung) | EPDM |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10667331
|
Buerkle™
8548-0012 |
12 mm-Düse | 7.5 mm |
5.05 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10506932
|
Buerkle™
8548-0034 |
16 mm-Düse | 11 mm |
5.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10567502
|
Buerkle™
8548-0100 |
25 mm-Düse | 19.5 mm |
7.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Dichtung aus EPDM
- Innengewinde und Reduzierdüse
Spezifikation
Röhrchenverbiegung | |
Autoklavierbar | |
EPDM |
EU-Lebensmittel | |
FTG Mutter |