Beschreibung
- Stahl und Aluminium verzinkt
- Für flexible Schläuche mit einem Außendurchmesser von bis zu 10 mm, 15 mm, 20 mm und 30 mm
- Stellen Sie sicher, dass das stop-it Metall besonders hitzebeständig und robust ist
- Mit der Rändelmutter der Schlauchklemme stop-it ist eine stufenlose, feinfühlige Regulierung oder ein gänzliches Stoppen des Durchflusses möglich, und die Klemme kann auch an bereits installierte Schlauchverbindungen angesetzt werden
- Der Schlauch wird breitflächig gegen den stabilen Stahlhaken gedrückt, eine Beschädigung des Schlauchs wird so vermieden
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schlauchklemme |
| Material | Verzinkter Stahl und Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 15 mm Außendurchmesser Flexible Schläuche |
| Beschreibung | extrem hitzebeständig und robust |