Learn More
Buerkle™ Schlauchklemme stop-it Metall
Artikelnummer. 11941601 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 mm Außendurchmesser Flexible Schläuche
15 mm Außendurchmesser Flexible Schläuche
20 mm Außendurchmesser Flexible Schläuche
30 mm Außendurchmesser Flexible Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11941601 30 mm Außendurchmesser Flexible Schläuche 1 Stück
11911601 10 mm Außendurchmesser Flexible Schläuche 1 Stück
11921601 15 mm Außendurchmesser Flexible Schläuche 1 Stück
11931601 20 mm Außendurchmesser Flexible Schläuche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11941601 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 86190530
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Die Metal Stop-it Schlauchschelle kann überall dort eingesetzt werden, wo der Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in Schläuchen reguliert oder gestoppt werden muss.
  • Stahl und Aluminium verzinkt
  • Für flexible Schläuche mit einem Außendurchmesser von bis zu 10 mm, 15 mm, 20 mm und 30 mm
  • Stellen Sie sicher, dass das stop-it Metall besonders hitzebeständig und robust ist
  • Mit der Rändelmutter der Schlauchklemme stop-it ist eine stufenlose, feinfühlige Regulierung oder ein gänzliches Stoppen des Durchflusses möglich, und die Klemme kann auch an bereits installierte Schlauchverbindungen angesetzt werden
  • Der Schlauch wird breitflächig gegen den stabilen Stahlhaken gedrückt, eine Beschädigung des Schlauchs wird so vermieden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schlauchklemme
Material Verzinkter Stahl und Aluminium
Zur Verwendung mit (Geräte) 30 mm Außendurchmesser Flexible Schläuche
Beschreibung extrem hitzebeständig und robust