Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ 100 % recycelte, gerollte, zweilagige Papierhandtücher 6851, 6 Rollen
Beschreibung
6 x 140 m naturfarbene, 2-lagige Rollen (insgesamt 840 m) Eine Papierhandtuchrolle enthält 140 Meter graue, 100 % recycelte Papierhandtücher von Hostess NATURA Gerollte Papierhandtücher sind zweilagige Rollenhandtücher, die in Deutschland hergestellt werden. Es handelt sich um natürliche, umweltfreundliche Papierhandtücher aus 100 % Recyclingfasern. Ungebleichte Papierhandtücher für eine praktische, zuverlässige und wirtschaftliche Lösung zum Händetrocknen. Diese Einweg-Handtücher sind mit dem Blue Angel-Siegel ausgezeichnet. FSC und mit dem Europäischen Umweltzeichen zertifiziert für zusätzliche Umweltsicherheit. Bieten Sie mit den Waschraumlösungen von Hostess ein praktisches und einheitliches Waschraumerlebnis – entwickelt für kosteneffiziente Qualität am Arbeitsplatz. NATURA Die gerollten Handtücher werden in Deutschland aus 100% recycelten Fasern hergestellt. Die zweilagigen Papierhandtücher bieten eine nachhaltige Lösung zur Förderung guter Handhygiene am Arbeitsplatz. Die naturbelassenen, ungebleichten Papiertücher sind grau. Diese Recycling-Papiertücher sind mit dem Blauen Engel und dem Europäischen Umweltzeichen zertifiziert und bieten somit zusätzliche Umweltsicherheit. Die Gastgeberin NATURA umweltfreundliche Handtücher sind FSC Recyclingzertifiziert. Der FSC Das Label „Recycled“ bedeutet, dass das gesamte Holz oder Papier im Produkt aus wiederverwertetem oder wiederverwendetem Material stammt. Die Rollenhandtücher sind mit dem weißen Aquarius Handtuchrollenspender (Produktcode 6959) kompatibel. Jede Rolle Papierhandtücher enthält 140 Meter Kimberly-Clark Papierhandtücher. 6 x 140 m naturfarbene, 2-lagige Rollen (insgesamt 840 m)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handtuchrolle |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.96 ft. |
| Länge (metrisch) | 20 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1.31 ft. |
| Breite (metrisch) | 140 cm |
| Material | Papier |
| Farbe | Naturfarben |
| Abmessungen (L x B) | 20 x 140 cm |
| Format | Rolle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine praktische, konsistente und nachhaltige Lösung |
| Mehr anzeigen |