Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Hostess™ Toilettenpapierrollen
Löst sich in kaltem Wasser auf, sodass Abflüsse nicht verstopft werden. Kimberly-Clark™ HOSTESS™ kleine Toilettenpapierrollen werden aus 100 % Recyclingmaterial hergestellt und sind vollständig biologisch abbaubar.
53.55 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 und ISO 14001, für EU-Umweltzeichen zertifiziert |
---|---|
Farbe | Weiß |
Abmessungen (L x B) | 11.5 x 9.4 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für kleine Waschräume in Büros und Hotels, insbesondere wenn die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht |
Produktcode | Marke | Lage | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Lage | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12754246
|
Kimberly-Clark Professional™
8653 |
2-lagig | 18 x 2 Rollen x 320 Blatt |
53.55 €
36 Rollen |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Weiß perforiertes Toilettenpapier
- Wird in Packungen mit je 36 Stück geliefert.
- 100 % Recyclingmaterial
- Vollständig biologisch abbaubar, um das Risiko blockierter Toiletten zu verringern
- Zertifiziert nach ISO 9001und ISO 14001 und EU-Umweltzeichen
Spezifikation
ISO 9001 und ISO 14001, für EU-Umweltzeichen zertifiziert | |
Weiß | |
11.5 x 9.4 cm | |
Ideal für kleine Waschräume in Büros und Hotels, insbesondere wenn die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht |