Learn More
Abnova™ HotTaq DNA-Polymerase
Beschreibung
- Das Enzym hat nachweislich keine Exonuklease-Aktivität von 3′ bis 5′.
- Vor dem ersten PCR-Schritt sollte die HotTaq DNA-Polymerase durch eine 15 Minuten lange Inkubation bei 95–97 °C aktiviert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μL |
| Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar. |
| Menge | 1000 Einheiten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
| Lagerungspuffer | 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40, 0,5 % Tween 20 und 50 % Glycerol |