Learn More
Novus Biologicals™ HOXB1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18626820 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18626820 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18626820 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00003211T01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Ziel HOXB1
Synonym homeo box 2I, homeo box B1, homeobox B1, Homeobox protein Hox-2I, homeobox protein Hox-B1, HOX2, Hox-2.9, HOX2IMGC116844, MGC116843, MGC116845
Gensymbol HOXB1