missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HOXD11 Antibody (6C8), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18311578 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18311578 0.1 mg 0.01 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18311578 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00003237M10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HOXD11 Monoclonal antibody specifically detects HOXD11 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HOXD11
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 6C8
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_067015
Gen-Alias homeo box D11, homeobox D11, Homeobox protein Hox-4F, homeobox protein Hox-D11, HOX4, Hox-4.6, mouse, homolog of, HOX4Fhomeo box 4F
Wirtsspezies Mouse
Immunogen HOXD11 (NP_067015, 1 a.a. ~ 76 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MNDFDECGQSAASMYLPGCAYYVAPSDFASKPSFLSQPSSCQMTFPYSSNLAPHVQPVREVAFRDYGLERAKWPYR
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3237
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.