Learn More
Agilent Technologies HP-5MS 12 METER 0.20mm 0.33U
Marke:  Agilent Technologies 19091S-101
Encompass_Preferred
HP-5MS 12 METER 0.20mm 0.33U
Artikelnummer. 10010963
  • 559.02 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.