Beschreibung
Thermo Scientific™ HP-35n Einweg-Mikrotom-Klingen mit extrem hohem Profil eignen sich gut für Routinegewebe, wenn der Anwender mit nicht beschichteten Klingen arbeitet.
- Ultrahochprofil
- Nicht beschichtet
- Höchste Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Klinge mit hohem Profil |
| Profil | Hoch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kryostat |
| Einwegprodukt | Ja |
| Beschichtung | Keine |
| Schnittwinkel | 35 ° |