Learn More
Justrite™ HPLC-Verteileranschlüsse aus Polyethylen für Entsorgungsbehälter mit Schnellanschluss
Zur Verwendung mit Verteilern für Justrite™ Centura schnell abnehmbaren HPLC-Sicherheits-Entsorgungskannen
118.32 €
Spezifikation
Material | Harz- |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | US OSHA, NFPA-Code 30 |
Enthält | 6 Steckverbinder |
Verpackung | Je |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12840743
|
Justrite™
28189 |
0.125 Zoll | 0.3 cm | HPLC-Mehrfachverteiler, 0.125 Zoll Außendurchmesser, 0.062 Zoll Innendurchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12830743
|
Justrite™
28188 |
0.625 Zoll | 0.2 cm | HPLC-Poly-Verteiler, Röhrchengröße 0.062 Zoll Außendurchmesser, 0.031 Zoll Innendurchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Spezifikation
Harz- | |
US OSHA, NFPA-Code 30 | |
6 Steckverbinder | |
Je |