missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- High quality materials ensure maximum safety for lab and staff
- 360° rotatable and up to 200°C autoclavable screw cap for maximum flexibility
- Stable construction for highest safety and easy handling
- Chemically resistant against aggressive organic solvents
- Attractive design and clear arrangement of the connections
- Improved design for easy connection of capillaries in various colors
- Free air valve with change indicator included with every SafetyCap
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laborflaschen |
| Enthält | PFA-Anschluss 1,6 / 2,3 / 3,2 mm Außendurchmesser |
| Gewindegröße | B63 |
| Gewindegröße (angloamerikanisch) | B63 |
| Typ | Sicherheitskappe |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?