Learn More
SCAT HPLC Starter Kits - Versorgung, V2.0
SCAT Safety Caps sind der Standard für sichere Versorgung Ihrer HPLC mit Lösungsmitteln. Sie blockieren schädliche Dämpfe und schützen Ihr HPLC-System vor Verunreinigungen. HPLC-Starterkit, ausgestattet mit SafetyCaps, Blindstopfen, Fittings und Belüftungsventilen.
Marke: SCAT 399201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31200kg
Beschreibung
- Original-Markenqualität vom Premium-Hersteller SCAT
- Erstausstattung, die mit allen gängigen HPLC-Systemen verwendet werden kann
- Starterkit bestehend aus SCAT SafetyCaps, Blindstopfen, Fittings und Belüftungsventilen für die Versorgung von HPLC-Systemen
- Alle Set-Komponenten können separat nachbestellt werden
Starterkit, SPS-System, SafetyCaps, Blindstopfen, Verbindungsstücke, Luftventil
Spezifikation
4 x SafetyCaps II (307909), 4 x Blindstopfen, 8 x Verbindungsstücke 1,6/2,3/3,2 mm, 4 x Belüftungsventil (317010) | |
HPLC-Starterkit 2 | |
GL45 |
Versorgung von HPLC-Systemen | |
Jedes HPLC-System | |
HPLC-Starterkit 2 – Versorgung, V2.0: 4 x Sicherheitskappe II (307909), 4 x Blindstopfen, 8 x Anschlussstück 1,6/2,3/3,2 mm AD, 4 x Luftventil (317010) |