Learn More
SCAT HPLC-Zusatzsetzs, V2.0
Artikelnummer. 16453799 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
1 L
Farbe:
Braun
Durchsichtig
Material:
Glas (Youtility)
Glas (quadratisch)
Glas (rund)
Lösungsmittelkanäle:
1
2
3
Packungsgröße:
1 Set
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Material Lösungsmittelkanäle unitSize
16453799 1 L Durchsichtig Glas (Youtility) 3 1 Set
16413799 1 L Braun Glas (rund) 1 1 Set
16433789 1 L Durchsichtig Glas (rund) 1 1 Set
16443789 1 L Durchsichtig Glas (quadratisch) 1 1 Set
16423799 1 L Braun Glas (rund) 2 1 Set
16453789 1 L Durchsichtig Glas (rund) 2 1 Set
16473789 1 L Durchsichtig Glas (quadratisch) 2 1 Set
16433799 1 L Braun Glas (rund) 3 1 Set
16463789 1 L Durchsichtig Glas (rund) 3 1 Set
16483789 1 L Durchsichtig Glas (quadratisch) 3 1 Set
17927260 100 mL Braun Glas (rund) 2 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16453799 Lieferant SCAT Lieferanten-Nr. 307347
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die HPLC-Versorgungssets V2.0 des Herstellers SCAT sind Gerätekombinationen für die kontaminationsfreie Versorgung von HPLC-Systemen mit Lösungsmitteln. Die Sets bestehen aus einer Laborflasche mit GL 45-Gewinde, einem SCAT SafetyCap sowie Kapillaren, Saugfiltern und Luftventilen.
  • Kundenspezifisches System mit hochwertigen Set-Komponenten
  • SafetyCaps des Premium-Herstellers SCAT
  • Laborflaschen
  • Der Preis ist im Vergleich zum Einzelkauf attraktiv
  • Gebrauchsfertig, keine weiteren Komponenten erforderlich
SCAT bietet ein komplettes System für die sichere Lieferung und Entsorgung von Lösungsmitteln in der Analytik. Alle Produkte sind generationsübergreifend kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.
Spezifikation
Beschreibung HPLC-Zusatzset III, V2.0, 1 x Sicherheitskappe III GL45, 1 x 1000 ml Laborflasche Youtility & Klarglas + 3 x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD, 3 x PTFE-Saugfilter + Luftventil (317010)
Zur Verwendung mit (Geräte) Jedes HPLC-System
Typ Vollständiges Lösungsmittel-Sammelsystem
Lösungsmittelkanäle 3
Material Glas (Youtility)
Enthält 1 x Sicherheitsverschlusskappe I GL45, 1 x 1000 ml Laborflasche aus klarem Glas + 3 x 1,5 m Kapillaren 3,2 mm Außendurchmesser, 3 x PTFE-Saugfilter + Luftventil (317010)
Farbe Durchsichtig
Gewindegröße GL45.
Kapazität (metrisch) 1 L