Learn More
Memmert™ HPP Klimakammer
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 ° C; relative Luftfeuchtigkeit (RH): 10 bis 90 %; Beleuchtung: Optionales Lichtmodul
Marke: Memmert™ HPP260
Weitere Details : Netto-Gewicht : 122.00000kg
Beschreibung
- Anpassbares multifunktionales Steuergerät mit digitalem PID-Mikroprozessor und 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays
- 2 Pt100 Sensoren der Klasse A in einer 4-Leiter-Schaltung mit gegenseitiger Überwachung und Leistungsübernahme bei gleichem Temperaturwert
- Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe
- Die aktive Be- und Entfeuchtung ist über ein digitales Display von 10 – 90 % relativer Luftfeuchtigkeit einstellbar, Displayauflösung 0.1 %, Einstellgenauigkeit 0.5 %
- Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
- Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
- Innentür aus Glas
- Gehäuserückwand aus verzinktem Stahl
- Temperaturbereich: 0 bis 70 °C ohne Licht, 15 bis 40 °C mit Licht
- Einstellungen in Deutsch/Englisch/Spanisch/Französisch
- Drei frei wählbare Temperaturwerte, 2-Punkt-Feuchtekalibrierung: 20 und 90 % Luftfeuchtigkeit
- Alarm bei Über- oder Untertemperatur, Heizfunktion wird bei Übertemperatur ausgeschaltet, Kühlfunktion wird bei Untertemperatur ausgeschaltet
- Integrierte Fehlerdiagnose für Temperatur- und Feuchteregelung
Spezifikation
Akustisch und visuell | |
Multifunktionale PID-Mikroprozessorsteuerung | |
Edelstahl | |
Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel | |
10 to 90% | |
Climate Chamber | |
Analytische Chemie, Produktion, Mikrobiologie, forschende Chemie, Temperaturregelung, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Bergbau | |
1 % | |
0.1 ° K | |
2 Pt100 Klasse A in 4-Draht-Kreislauf | |
640 mm | |
800 mm | |
121 kg | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
CE | |
260 l | |
Optional Light Module | |
Deutscher Typ | |
10 bis 40 °C | |
Doppeldisplay | |
Edelstahl | |
20 und 90 % | |
0.1 °C | |
824 mm | |
1186 mm | |
500 mm | |
103 kg | |
230 V |