Learn More
Tocris Bioscience™ HQL 79
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18065892
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18065892 10 mg 10 Milligramm
18043832 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065892 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3530/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human hematopoietic prostaglandin D synthase (H-PGDS) inhibitor
Orally active and specific inhibitor of human hematopoietic prostaglandin D synthase (H-PGDS) (IC50 = 6 μM). Antiallergic and anti-inflammatory; displays antiasthmatic activity and potent antihistaminic properties in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162641-16-9
Summenformel C22H27N5O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HQL 79
Menge 10 mg
Formelmasse 377.48
Reinheit >99%
Molekulargewicht 377.492