missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HRASLS2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17896132
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17896132 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17896132 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5142380

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:16,000.

HRASLS2 (HRAS-like suppressor 2), also known as PLA1/2-2, is a 162 amino acid Cytoplasmic protein that belongs to the H-rev107 family. Expressed in liver, kidney, small intestine and colon, HRASLS2 exhibits PLA1/2 activity by catalyzing the calcium-independent hydrolysis of acyl groups in various phosphotidylcholines (PCs) and phosphatidylethanolamine (PE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HRASLS2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen HRASLS2
Gen-Zugriffsnummer Q9NWW9
Gen-Alias HRAS like suppressor 2; HRAS-like suppressor 2; HRASLS2; Phospholipase A and acyltransferase 2; PLA1/2-2; PLAAT2
Gensymbole HRASLS2
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence QELPYSLTSDNC.
Reinigungsverfahren Ammonium sulfate precipitation
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54979
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.